Learn More
Carbolite™ PF 200 Trockenschränke
Artikelnummer. p-8009019
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
470 x 665 x 470 mm
920 x 965 x 670 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12069912
Marke: Carbolite™ PF200230SN+TMPR38301
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS EN 61010-2-010:2003
Kapazität (metrisch) 230 L
Temperatur (metrisch) 30 bis 300 °C
Typ Trockenofen
Display Digital
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Ventilatorkonvektion bietet eine größere Temperaturgleichförmigkeit und schnellere Rückgewinnungsraten als natürliche Konvektionsöfen.
Material Edelstahl
Max. Einschublast 10/50 kg
Modell Gehäuse PF60
Anzahl Einschübe 15 (möglich), 2 (montiert)
Anschlüsse Kabeleingang
Sicherheitsmerkmale Übertemperaturschutz
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Temperaturgleichförmigkeit ± 5 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 255 x 330 x 320 mm
Abmessungen (L x B x H) 470 x 665 x 470 mm
Länge (metrisch) 470 mm
Breite (metrisch) 665 mm
Innenbreite (metrisch) 590 mm
Höhe (metrisch) 470 mm
Innenhöhe (metrisch) 750 mm
Tiefe (metrisch) 670 mm
Innentiefe (metrisch) 520 mm
Versandgewicht (metrisch) 75 kg
Gewicht (metrisch) 100 kg
Spannung 240 V
Wirkleistung 1180 w