Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04479745
Potent and selective 5-HT2C agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 5755/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PF 04479745 is a potent and selective 5-HT2C agonist (EC50 = 10 nM). Exhibits > 100-fold selectivity over a panel of 90 receptors, enzymes and ion channels, except for 5-HT2A (IC50 = 360 nM antagonist), 5-HT2B (EC50 = 67 nM antagonist), 5-HT1A and 5-HT6 (functional activity not tested).Spezifikation
(9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine | |
1 mg | |
C17H22N4 |
1065110-43-1 | |
5-HT2C Receptor Agonists | |
98% |