Learn More
Petrolether, puriss., Honeywell™
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel– ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS-allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie, Chemische
– Synthese und anorganische Chemie einschließlich essenzieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petrolether |
CAS | 101316-46-5 |
MDL-Nummer | MFCD00081849 |
UN-Nummer | UN1268 |
Güte | puriss. |
Dichte | 0.660 bis 0.680 g/ml bei 20 °C |
Menge | 4 x 5 l |
Flammpunkt | −20 °C (−4 °F) |
Verpackung | Aluminiumflasche |