Learn More
Petrolether, puriss., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 L
25 l
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petrolether |
Dichte | 0.660 bis 0.680 g/ml bei 20 °C |
Menge | 25 l |
Flammpunkt | < −20 °C (< −4 °F) |
UN-Nummer | 1268 |
Güte | puriss. |