Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petrolether |
Namenshinweis | ACS-Reagenz |
CAS Min. % | ≥25.0000% |
CAS Max. % | <50.0000% |
Dichte | 0.64 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 40 °C bis 60 °C |
Flammpunkt | −30 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 6 x 1 l |
UN-Nummer | UN3295 |