Learn More
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363207
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363207
2500 mL
Click to view available options
Menge:
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11363207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13734.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Entzündbar, unter Umständen feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether 60/80
Dichte 0.672
Siedepunkt 60°C to 80°C
Menge 2500 mL
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Petroleum-like
UN-Nummer UN1268
Merck Index 14,5489
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer2493628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer2243665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberL13734.0F
Chargennummer10239350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Chargennummer10248011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Petroleum ether 60/80
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether 60/80, Thermo Scientific Chemicals >