Learn More
Petrolether 40-60C, zertifiziert für Analyse, Fisher Chemical
Petrolether 40-60C, zertifiziert für Analyse, 200 l n-Hexan <2 %
Marke:  Fisher Chemical P/1760/27
727.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11423653
  • 830.00 € / 200 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Petrolether 40-60C, zertifiziert für Analyse, 200 l n-Hexan <2 %
  • Petrolether 40-60C, zertifiziert für Analyse, 200 l n-Hexan <2 % Kunststoffflaschen Cas Nr. 64742-49-0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erdöl
64742-49-0
200 L
MFCD00081849
<-100°C
40.0°C to 65.0°C
KUNSTSTOFF
Petroleum ether
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.