Learn More
Petrolether 40/60, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird hauptsächlich von Pharmaunternehmen und im Herstellungsprozess verwendet. Leichter Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als unpolares Lösungsmittel verwendet wird. Die Extraktion des Luftanteils aus Ageratum-Conyzoiden in Petrolether spielt eine wesentliche Rolle für die Isolierung von Sigmasterol und Beta-Sitosterol. Rohölgeist und Methanolextrakte spielen auch eine wichtige Rolle für die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität von Stammrinde, Blättern und Wurzeln von Ficus thoningii.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Entzündbar. Kann feuchtigkeitsempfindlich sein.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Petroleum ether 40/60 |
Dichte | 0.66 |
Siedepunkt | 40°C to 60°C |
Menge | 1000 mL |
Flammpunkt | −40°C (−40°F) |
Geruch | Petroleum-like |
UN-Nummer | UN1268 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
- Petroleum ether 40/60
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,hexane
RUO – Nur für Forschungszwecke