Learn More
Petrolether 35/60, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408280
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11329727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042085.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen:Farbe:(APHA):10, Siedebereich 35-60 °C, Verdampfungsrückstände:0,001 %, Säuregehalt P.T.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8032-32-4
MDL-Nummer MFCD00081849
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether 35/60
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.640 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 35°C to 60°C
Menge 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Zündpunkt 250°C (482°F)
Geruch Petroleum-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.363
Dampfdruck 350 hPa (263mm Hg) at 20°C
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Güte ACS