Learn More
Petroleumbenzin, für GC, 40-60 °C, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16605903
Click to view available options
200 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum benzine
CAS 109-66-0
CAS Min. % 0.2
Farbe Farblos
Siedepunkt 40°C to 60°C (1013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt -30°C
Summenformel C5H12
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
IUPAC-Name Pentan
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
Güte GC