Learn More
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril
Durchsichtig. Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol eignen sich optimal für mikrobielle oder Zellkulturanwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FB51510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Petrischalen, Polystyrol Aseptische und sterile Versionen erhältlich
Die Schalen sind durch Bestrahlen sterilisiert Sterilisierte Petrischalen werden für mikrobiologische Tests empfohlen
Ein rot verfärbtes Etikett kennzeichnet die Sterilität
Spezifikation
Polystyrol | |
Petrischale | |
3 | |
90 mm |
Steril | |
600er-Karton | |
16,2 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M552140 | Konformitätsbescheinigung | 17/12/2024 | FB51510 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Petrischalen aus Polystyrol, steril > 3 Lüftungsschlitze; Höhe: 16,2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur