Learn More
Gosselin™ Petrischalen
In Zusammenarbeit mit den Herstellern von Füllausrüstung für Petrischalen konzipiert. Gosselin™ Petrischalen sind ideal für die mikrobiologische Untersuchung, entweder durch Oberflächenausplattierungs- oder Plattengußverfahren.
Marke: Gosselin SB93-101
68.06 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine Kammer
- Gefertigt aus klarem Polystyrol
- Mit 3 Belüftungsaussparungen
- Kontakt mit Lebensmitteln: Rohstoff ist konform mit Verordnung EG N°1935/2004
- Sterilisierungsvertrauensgrad gemäß ISO 11137: Aseptisch
- Für die Verwendung in folgenden Anwendungsbereichen: Klinik, Umwelt, Industrie und Mikrobiologie
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rund | |
1 | |
825 Packungen | |
14,2 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
33/Bag | |
3 | |
90 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen