Learn More
Buerkle™ Transparente PETG-Behälter mit weiter Öffnung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
ulliKristallklares PETG/liliPP-Schraubdeckel PP, schwarz, mit PE-Dichtung/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 69 mm |
Material | PETG |
Länge (metrisch) | 95 mm |
Breite (metrisch) | 95 mm |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Transparente PETG-Behälter mit weiter Öffnung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur