Learn More
Buerkle™ Transparente PETG-Behälter mit weiter Öffnung
Artikelnummer. 11813672 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11813672
Marke: Buerkle™ 03570050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die weite Öffnung des Behälters ermöglicht eine einfache Befüllung mit Flüssigkeit, Pulver oder Granulat wie Tabletten, Kapseln, Farbstoffen, Probensendungen, Proben usw. Auch geeignet für Geschenkverpackungen und Hobbyartikel.
ulliKristallklares PETG/liliPP-Schraubdeckel PP, schwarz, mit PE-Dichtung/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 23 mm
Material PETG
Länge (metrisch) 38 mm
Breite (metrisch) 38 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 63 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe