Learn More
Wheaton™ PET-Szintillationsröhrchen
Für optimale Leistung im Labor. Wheaton™ Szintillationsfläschchen aus PET bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln sowie minimale Hintergrundzählungen.
261.00 € - 468.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PET
Volumen (metrisch) 20 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10671474
Unterlagen ansehen
Wheaton™
986750
Polyethylenschaum
261.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10517724
Unterlagen ansehen
Wheaton™
986744
Ohne Einlage
468.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit angefügten Kappen
  • Lieferbar ohne Einlage oder mit Einlage aus Polyethylenschaum
Spezifikation
Spezifikation
27 mm
20 ml
Schraubverschluss
Szintillationsfläschchen
PET
Polypropylen
61 mm
22 bis 400
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ PET-Szintillationsröhrchen