Learn More
Pestizid-Mix 6, SPEX CertiPrep™
Verwenden Sie diese organischen zertifizierten Referenzmaterialien für eine Vielzahl von HPLC/GC/LC-Anwendungen. Spex CertiPrep™ Pestizidmix 6 mit 15 Verbindungen in Acetronitril ist ideal für Pestizid-Screening, Lebensmittelsicherheit und QuEChERS-Anwendungen.
Marke: SPEX Certiprep SPXPR-6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Pestizidmix 6 mit 15 Verbindungen in Acetronitril
- Erhältlich und verkauft in 1 ml-Ampullen, die mit einem voretikettierten Transfer-/Aufbewahrungsfläschchen geliefert werden
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Fenvalerate (sanmarton) Pyridaben Tau-fluvalinate Quinoxyfen Alachlor Prowl (pendimet |
|
Glasampulle | |
99.1 99.5 95 99.7 99.2 99.4 99.5 99.5 98.4 99.4 97.5 99.5 98.9 99 99.5 |
|
419.900 g/mol 364.933 g/mol 502.913 g/mol 308.134 g/mol 269.767 g/mol 281.308 g/mol 313.348 g/mol 213.661 g/mol 329.756 g/mol 349.4229 g/mol 269.509 g/mol 240.279 g/mol 283.794 g/mol 295.335 g/mol 300.589 g/mol |
100μg/mL | |
1 mL | |
C25H22ClNO3 C19H25ClN2OS C26H22ClF3N2O3 C15H8Cl2FNO C14H20ClNO2 C13H19N3O4 C18H19NO4 C10H12ClNO2 C17H13ClFN3O C22H23NO3 C9H7Cl3O3 C10H12N2O3S C15H22ClNO2 C6Cl5NO2 C9H8Cl3NO2S |
Seguridad y manipulación
- Stock Organic Standard
Palabra de advertencia
- Gefahr
Clasificación
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Indicaciones de peligro
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Consejos de prudencia
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile