Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
90.75 € - 129.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Rosa
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Dimensions (LxW) Drahtstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Dimensions (LxW) Drahtstärke Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811559
Unterlagen ansehen
Brady™
173641
0,25 in. 0,444 x 1 in. 16 bis 8 AWG
90.75 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17801699
Unterlagen ansehen
Brady™
173651
0,375 in. 0,645 x 1,75 in. 12 to 4 AWG
129.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17891379
Unterlagen ansehen
Brady™
173597
1 in. 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM
129.00 €
50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Rosa
Ausgestanzt
Etiketten
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Rechteck
-55°C to +135°C
Non-adhesive
Matt
Polyolefin
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
-67°F to +275°F