Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
Marke: Brady™ 173596
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung.
- Attraktive Optik; verblasst und verwischt nicht
- Kältebeständig und flammhemmend mit einer Anwendungstemperatur von -55°C bis 135°C (-67°F bis 275°F)
- Erfüllt SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; RoHS-konform; UL-Zulassung
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Orange | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
50 Labels | |
-67°F to +275°F | |
2 to 500 MCM | |
1.667 in. | |
44.45 mm | |
1 in. |
Non-adhesive | |
Matt | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rechteck | |
-55°C to +135°C | |
1.667 x 1.75 in. | |
1,75 in. | |
42.34 mm | |
25.4 mm |