Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE split straight-through liner
Artikelnummer. 10239290
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Pckg.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10239290
Marke: Trajan™ 092100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 92 mm
Product Type GC-Einlass-Liner, gerade durchlaufend
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.2 mm