Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE split straight-through liner
Click to view available options
Menge:
25/Packung
5/Pckg.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Descripción
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 5/Pckg. |
| Länge (metrisch) | 92 mm |
| Product Type | GC-Einlass-Liner, gerade durchlaufend |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.2 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido