Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Für Volumenbereiche von 20 bis 200 μl
Marke:  Axygen™ RRF-175-CBK-R-S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12756719
  • 1314.16 € / 4800 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Im Gestell
  • Schwarze und transparente Spitzen lieferbar
  • Mit Füllstandserfassung
  • Nicht sterile und vorsterilisierte Spitzen
  • Gestelleinsätze in blau, rot und grün
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
175 μl
Steril
Rot
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Automatisierung, Füllstandserfassung, Rund
50 Boxen/Karton
Polyethylen
Gefiltert
Schwarz
Autoklavierbar
Racks
SBS-Box
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan-1, 4, 8 Kopf
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Roboterspitzen > Vorsterilisiert; Gefiltert; Schwarz; Im Rack; 175 μl