Learn More
Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS System
Designed for durability and fitness for purpose, a range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series is available to suit your sample matrices and ICP-MS applications.
Marke:  Thermo Scientific™ 1320050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16505154
  • 157.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Suit your sample matrices and applications with this comprehensive range of Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Tubing for the Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS systems; all designed for durability and fitness for purpose.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien, um ein höheres Leistungsverhalten zu erzielen
Wählen Sie aus den folgenden Peristaltikpumpenschläuchen:
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,508 – orange/gelb – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,381 – orange/grün – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,762 – schwarz/schwarz – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 0,254 – orange/blau – PVC
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 1,295 – grau/grau – Santopren
  • Peristaltikpumpenschläuche – Ø 3,175 – schwarz/weiß – Santopren
Spezifikation
Spezifikation
Peristaltikpumpenschlauch
PVC, Durchm. 0,508, Orange/Gelb
iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series