Learn More
Gilson™ Peristaltischer Pumpenschlauch für Gilson™ MF1 und MF4 mittlere Durchflusspumpenköpfe
Für höchste Qualitätsansprüche gefertigt. Die Gilson™ Peristaltikpumpenschläuche für Gilson™ MF1 und MF4 Pumpenköpfe für mittlere Durchflussraten sind autoklavierbar.
79.15 € - 243.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauch f├╝r Peristaltikpumpe |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 40┬ácm |
Zur Verwendung mit | MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Flussrate | Gasdurchlässigkeit | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Gasdurchlässigkeit | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10205692
|
Gilson™
F117934 |
1.42 ml/min | Niedrig | Orange/Gelb | PVC |
98.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10021972
|
Gilson™
F117956 |
3 ml/min | Niedrig | Schwarz | PVC |
98.20 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10153192
|
Gilson™
F117960 |
9 ml/min | Niedrig | Grau | PVC |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10133002
|
Gilson™
F117943 |
16 ml/min | Niedrig | Blau | PVC |
84.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10694153
|
Gilson™
F117942 |
14 ml/min | Niedrig | Gelb/Blau | PVC |
98.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10285922
|
Gilson™
F117963 |
16 ml/min | Niedrig | Blau | PVC |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10357422
|
Gilson™
F1825112 |
1┬áml/min | hoch | Weiß | Silikon |
118.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10377752
|
Gilson™
F117945 |
25 ml/min | Niedrig | Violett | PVC |
79.15 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10082002
|
Gilson™
F117966 |
29 ml/min | Niedrig | Violett/Schwarz | PVC |
94.10 €
3 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10387752
|
Gilson™
F117946 |
29 ml/min | Niedrig | Lila/schwarz | PVC |
98.20 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10042052
|
Gilson™
F1825114 |
2,8 ml/min | hoch | Violett/weiß | Silikon |
118.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10226122
|
Gilson™
F1825113 |
2 ml/min | hoch | Pink/Pink | Silikon |
131.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10760095
|
Gilson™
F117949 |
47┬áml/min | Niedrig | Schwarz/Weiß | PVC |
84.60 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10367612
|
Gilson™
F117747 |
55 ml/min | Für die meisten Gase nicht permeabel | Schwarz | Iso-Versinic |
219.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10695883
|
Gilson™
F117749 |
70 ml/min | Für die meisten Gase nicht permeabel | Schwarz | Iso-Versinic |
243.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Vier Röhrchenwerkstoffe zur Auswahl:
- PVC (Tygon™): Geeignet für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor sowie für den Einsatz in korrosiven Umgebungen.
- Silikon (Versilic™): Biologisch neutral und nicht hemmend auf Zellkulturen. Erfüllt die Anforderungen des europäischen Arzneibuchs, der biologischen Tests gemäß USP-Klasse VI sowie der ISO 10993 Biokompatibilität.
- Isoversinic™: Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber starken Säuren, chlorierten Lösungsmitteln sowie Alkoholen.
- Pharmed™: Erfüllt die Anforderungen des europäischen Arzneibuchs, der biologischen Tests gemäß USP-Klasse VI sowie der ISO 10993 Biokompatibilität.
Spezifikation
Schlauch f├╝r Peristaltikpumpe | |
MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten | |
Steril |
40 cm | |
Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers |