Learn More
Watson-Marlow Antrieb der Serie 120 mit Pumpenkopf
Artikelnummer. 12466260
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,0001 bis 36 ml/min
0,001 bis 120 ml/min bei 30 psi
0,001 bis 170 ml/min
0,001 bis 54 ml/min bei 30 psi
0.001 bis 170 ml/min bei 30 psi
Pumpenkopf:
114 DV Pumpenkopf mit Klappdeckel
3-Kanal-Pumpenkopf
400D1 einkanaliger Pumpenkopf
Pumpenkopf mit Klappdeckel
Schnellwechsel-Pumpenkopf 102R
Zweikanal-Pumpenkopf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Pumpenkopf unitSize
12466260 0,001 bis 170 ml/min Pumpenkopf mit Klappdeckel 1 Stück
12555316 0,001 bis 54 ml/min bei 30 psi Schnellwechsel-Pumpenkopf 102R 1 Stück
12426260 0,001 bis 120 ml/min bei 30 psi 400D1 einkanaliger Pumpenkopf 1 Stück
12446260 0,0001 bis 36 ml/min 3-Kanal-Pumpenkopf 1 Stück
12436260 0,0001 bis 36 ml/min Zweikanal-Pumpenkopf 1 Stück
12476260 0.001 bis 170 ml/min bei 30 psi 114 DV Pumpenkopf mit Klappdeckel 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12466260
Marke: Watson-Marlow 010.6131.DA0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
  • The 120 series is the perfect pump for maximising yield in fermentation and cell culture applications. Ultra-compact and stackable for multiple feeds such as pH control, antifoam, nutrient and buffer addition, the 120 offers the ideal combination of size and technology to optimise your process. The 120 series pump is perfectly suited to single-use systems. Error-free tube change takes only seconds.
  • Biopharmaceutical processes require accurate and repeatable pumping that is easy to validate. With an exceptional 2,000:1 speed range, the 100 series pump delivers the flexibility and purity so vital to drug trials. A keypad lock secures your pumping parameters for consistent and repeatable performance.
  • Pumphead options available as standard (others available on request):
  • 120R single channel, two roller pumphead for continuous tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Displaytyp LED
Flussrate 0,001 bis 170 ml/min
Motor Speed 1 to 200 rpm
Externe Steuerung Manuell
Modell 120S/DV
Pumpenkopf Pumpenkopf mit Klappdeckel