Learn More
Periodsäure, Honeywell
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Periodsäure |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3085 |
Formelmasse | 227.94 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |