Learn More
Periodische Säure, Weiß bis Weißkristallin, 99.01 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491167
Click to view available options
Menge:
50 g
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodic acid
Farbe Weiß
CAS 10450-60-9
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Prozentgehaltsbereich 99.01-101.0%
Menge 50 g
Summenformel H5IO6
Physikalische Form Kristalle
MDL-Nummer MFCD00011344
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
IUPAC-Name Tetrahydroxy-Iodsäure
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Formelmasse 227.94
Güte ACS-Reagenz