Learn More
Contec™ PeridoxRTU
PeridoxRTU is a blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
254.00 € - 266.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Cleanroom Disinfectant, Sterilant, and Sporicidal Cleaner |
---|---|
Form | Flüssig |
pH | Not Applicable |
Scent | Geruchlos |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17241502
![]() |
Contec™
FBC0902PX |
0,9 l |
254.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17251502
![]() |
Contec™
FBC3702PX |
3,78 l |
266.00 €
4 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Contec PeridoxRTU is a BPR and EPA authorised sporicide achieving greater than a log 3 reduction against bacterial and fungal spores in under 3 min
- A blend of hydrogen peroxide and peracetic acid, Contec PeridoxRTU is provided ready-to-use and is efficacious against bacteria, fungi, moulds, yeasts and spores
- PeridoxRTU's proprietary formulation contains surfactants for cleaning efficiency along with corrosion inhibitors for surface protection
- PeridoxRTU can be used to clean and disinfect surfaces without damage or loss of functionality
- Contec PeridoxRTU is filtered and filled in a controlled environment
- The sterile product is provided validated sterile to a Sterility Assurance Level of 10-6
- Provided double or single bagged, the product is designed for ease of entry into pharmaceutical cleanrooms
- Available as either a 0.9 L bottle with a push/pull cap for small areas or in 3.78 L capped containers for mop head saturation or when larger volumes are required
- Patented hyperactive chemistry makes it fast acting so save time spent of biodecontamination
- Validated sterile version available makes it suitable for Grade A and B cleanrooms
- Excellent material compatibility and will not damage common cleanroom materials
- Double/single bagged helps facilitate transfer disinfection into cleanroom
- Push/pull cap on 0.9 L eliminates droplets reducing the risk of inhalation and can be easily applied to a wipe or cleaning too
Spezifikation
Cleanroom Disinfectant, Sterilant, and Sporicidal Cleaner | |
Not Applicable | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure | |
Limited-use | |
No |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Durchsichtig | |
Klar | |
RTU | |
Non-filtered |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- PeridoxRTU
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, hydrogen peroxide
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PeridoxRTU