Learn More
Liebherr™ Performance Labor Gefriergerät mit Edelstahl Innenbehälter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30178694
Marke: Liebherr™ SFPVG8401
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere, genaue und energieeffiziente Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte – der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist mit der Liebherr-Qualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
  • Labor-Gefriergerät mit Edelstahl-Innenbehälter
  • Temperaturbereich -9 / -30°C, +/- 5 K Temperaturstabilität nach EN60068-3
  • Weiß außen, Edelstahl innen, Umluftkühlung.
  • Kältemittel R 290, Anschlussleistung 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieeffizienz optimiert für niedrige Betriebskosten und zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitszielen
  • Digitale Steuerung mit kontrastreicher monochrom-Display und Touch Buttons, 0.1°C Temperaturauflösung bietet auch erweiterte sinnvolle Funktionen, e.g. Wartungstimer, Kalibrierfunktion et al.
  • Konnektivität: LAN/WLAN Schnittstelle nicht integriert aber als Zubehörmodul nachrüstbar
  • 12mm Durchführung für externe Sensoren
  • Alarme: Temperaturalarme und Stromausfallalarm bei Netzrückkehr
  • LED-Innenbeleuchtung an der Decke für verbesserte Sichtbarkeit des Inhalts
  • Mechanisches Türschloss, Wendescharniere, selbstschließende Türen mit 90°-Feststellwinkel
  • 60 kg Rostbelastung
  • 100 mm-Rollen für einfache Reinigung oder Versetzen dieses großen Gerätes. Vordere Rollen mit Bremse
Spezifikation
Typ Freezer
Kapazität (angloamerikanisch) 185.45 gal.
Kapazität (metrisch) 702 L
Temperaturbereich -9°C to -30°C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5°K
Ausführung der Tür Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Scharnierseite Left or Right
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Stainless Steel
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE
Modell Upright
Display High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons
Rollen 100 mm dia. castors
Farbe White
Kondensatortyp Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Regelungsart Digital Controller
Anschlüsse 1 x 12 mm dia. access port
Gewährleistung 2 Years Parts and Labor
Abtauen Automatic Hot-Gas Defrost
Beleuchtung LED Ceiling Mounted
Überwachungsoptionen Analogue, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Zugriffssicherheit Mechanical Door Lock with Key
Integrierter Data-Logger No
Konnektivität WiFi/Lan Module Optional
Stromstärke 4 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Single Phase
Energieverbrauch 870 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natural Refrigerant, Super Energy Efficient, Ecovadis Gold
Kompressor CFC-free
Kältemittel R 290