Learn More
Memmert™ Lochblech-Einlegeböden für Ofen und Inkubator
Diese Böden eignen sich für Memmert™ Inkubatoren und Öfen. Memmert™ Lochblech-Einlegeböden für Ofen und Inkubator bestechen durch ihre Lochkonstruktion aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ B00325
Artikelnummer. 10008974
  • 112.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lochblech aus Edelstahl
  • Für Öfen und Inkubatoren von Memmert