Learn More
Perfluordodecansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorododecanoic acid |
Schmelzpunkt | 108°C to 112°C |
Siedepunkt | 245°C |
Flammpunkt | None |
Strukturformel | CF3(CF2)10CO2H |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1811257 |
Formelmasse | 614.1 |
Reinheit (%) | 96% |