Learn More
Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI) Acylierungsreagenzien
Acylierung von Hydroxylgruppen und primären und sekundären Aminen mit den Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI).
722.28 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | FID und ECD, ECD |
---|---|
Standardkonzentration | 98 bis 100 % |
Produktcode | Marke | Standardkomponenten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standardkomponenten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11747067
|
Thermo Scientific™
TS-48882 |
1-(Trifluoracetyl)-1 H-Imidazol | N/A | ||||||
Beschreibung
Acylierung von Hydroxylgruppen und primären und sekundären Aminen mit den Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI). Im Vergleich zu Säurechlorid und Anhydriden sind die Reaktionen mit fluorierten Acylimidazolen mild und quantitativ und es entstehen keine sauren Nebenprodukte. Das Hauptnebenprodukt ist das relativ träge Imidazol. Die flüchtigen und stabilen Fluoracyl-Derivate eignen sich ideal für FID- und Elektroneneinfangnachweisverfahren (ECD).
AnwendungenWird verwendet in bi-funktionalen Derivatisierungsschemen und bei Austauschreaktionen zur Umwandlung von TMS-Derivaten in HFB-Derivate.
Hydroxylgruppen von Katecholaminen werden mit TMSI derivatisiert, gefolgt von der Umwandlung der Amine in Acylamide mit HFBI.
In Zerebrospinalflüssigkeit vorhandenes Tryptamin und Metaboliten wurden mittels ECD unter Verwendung von HFBI analysiert.
Spezifikation
FID und ECD, ECD | |
98 bis 100 % |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.