Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Nutzen Sie zur Vorbereitung flüchtiger und stabiler Fluoracylderivate für GC/MS die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA).
Marke: Thermo Scientific™ TS-63164
96.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
- Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
- Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
Spezifikation
GC-MS | |
10 x 1 ml | |
98 bis 100 % |
Raumtemperatur | |
Heptafluor-Butansäure Anhydrid |
Sicherheit und Handhabung
- Perfluoro Acid Anhydrides
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: heptafluorobutyric
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.