Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Nutzen Sie zur Vorbereitung flüchtiger und stabiler Fluoracylderivate für GC/MS die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA).
Marke:  Thermo Scientific™ TS-65192
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11597740
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
  • Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
  • Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC-MS
Raumtemperatur
Pentafluorpropionsäureanhydrid
korrosiv/ätzend
25 g
98 bis 100 %
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.