Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Standardkomponenten:
Heptafluor-Butansäure Anhydrid
Pentafluorpropionsäureanhydrid
Trifluoressigsäure (TFA)
Menge:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
- Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
- Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | GC-MS |
| Gefahren | korrosiv/ätzend |
| Lagerung | Raumtemperatur |
| Menge | 100 g |
| Standardkomponenten | Pentafluorpropionsäureanhydrid |
| Standardkonzentration | 98 bis 100 % |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PFAA, 100 g pentafluoropropionic Acid Anhydride
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion