Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Nutzen Sie zur Vorbereitung flüchtiger und stabiler Fluoracylderivate für GC/MS die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA).
Marke: Thermo Scientific™ TS-63162
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
- Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
- Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
Spezifikation
GC-MS | |
100 g | |
98 bis 100 % |
Raumtemperatur | |
Heptafluor-Butansäure Anhydrid |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.