Learn More
Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA), Acylierungsreagenzien
Nutzen Sie zur Vorbereitung flüchtiger und stabiler Fluoracylderivate für GC/MS die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA).
Marke:  Thermo Scientific™ TS-67363
519.98 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11517800
  • 522.58 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie zur Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS und Nachweisverfahren mit Flammenionisation und Elektroneneinfang die Thermo Scientific™ Perfluorsäure-Anhydride (TFAA, PFAA und HFAA). Diese Reagenzien reagieren gut mit Alkoholen, Phenolen und Aminen.
  • Zur Verwendung bei der Vorbereitung von Fluoracylderivaten für GC/MS
  • Erzeugen stabile, flüchtige Derivate für FID- und ECD-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC-MS
Raumtemperatur
Trifluoressigsäure (TFA)
Korrosiv, entzündlich
100 g
98 bis 100 %
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.