Learn More
Perfluor(4-Methyl-2-Penten), [(E):(Z) 9:1], 90+ %, endl. 5-10 % Perfluor(2-Methyl-2-Penten), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro(4-methyl-2-pentene) |
Namenshinweis | [(E):(Z) 9:1] |
Hinweise zum Prozentgehalt | Enthält 5 bis 10 % Perfluoro(2-methyl-2-penten) |
Strukturformel | (CF3)2CFCF=CFCF3 |
Brechungsindex | <1.3000 |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | (Z)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-en |
Formelmasse | 300.05 |
Reinheit (%) | ≥90% |