Learn More
Liebherr™ Perfection Labor Gefriergerät mit Edelstahl Innenbehälter
GREENER_CHOICE
Product Code. 30178698
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 30178698
missing translation for 'mfr': Liebherr™ SFPVH8401
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte – der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist mit der Liebherr-Qualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
  • Labor-Gefriergerät mit Edelstahl-Innenbehälter
  • Temperaturbereich -9 / -30°C, +/- 5 K Temperaturstabilität nach EN60068-3
  • Weiß außen, Edelstahl innen, Umluftkühlung.
  • Kältemittel R 290, Anschlussleistung 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Energieeffizienz optimiert für niedrige Betriebskosten und zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitszielen
  • DIN 13277-konform
  • Intuitiv menügeführte Steuerung mit 2.4 in. touch & swipe Farbdisplay, 0.1°C Temperaturauflösung und Passwort Sperre bietet auch erweiterte sinnvolle Funktionen, e.g. Wartungstimer, Kalibrierfunktion et al.
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss. Erlaubt die Überwachung und Nachweis der Temperaturen mit minimalem Aufwand
  • 12mm Durchführung für externe Sensoren
  • Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik, Alarme und Datenlogger für 12 Stunden – für maximale Absicherung des Inhalts. Integrierter Datenspeicher der letzten 10 Alarme mit Temperaturen, Dauer usw. erlaubt eine transparente Evaluierung der Temperaturen
  • LED-Innenbeleuchtung an der Decke und vertikal über die ganze Höhe sichert eine gute Sichtbarkeit des Inhalts
  • Elektronisches Türschloss mit Fernsteuerung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel
  • 60 kg Rostbelastung
  • 100 mm-Rollen für einfache Reinigung oder Versetzen dieses großen Gerätes. Vordere Rollen mit Bremse
Specifications
Typ Freezer
Kapazität (angloamerikanisch) 185.45 gal.
Kapazität (metrisch) 702 L
Temperaturbereich -9°C to -35°C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5°K
Ausführung der Tür Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Scharnierseite Left or Right
Schrankmaterial Scratch-resistant Painted Steel
Kammermaterial Stainless Steel
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Einschübe 4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE
Modell Upright
Display High-Contrast 2.4 in. Color Touch and Swipe Display
Rollen 100 mm dia. castors
Farbe White
Kondensatortyp Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter
Regelungsart Digital Controller
Anschlüsse 1 x 12 mm dia. access port
Gewährleistung 2 Years Parts and Labor
Abtauen Automatic Hot-Gas Defrost
Beleuchtung LED Ceiling and Full-Height Vertical
Überwachungsoptionen Analogue, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Zugriffssicherheit Electronic Door Lock with Remote Control
Integrierter Data-Logger Yes
Konnektivität WiFi/Lan Module Integrated
Stromstärke 4 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Single Phase
Energieverbrauch 748 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natural Refrigerant, Ultra Energy Efficient, Ecovadis Gold
Kompressor CFC-free
Kältemittel R 290