Learn More
Liebherr™ Perfection Labor Gefriergerät mit Edelstahl Innenbehälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Labor-Gefriergerät mit Edelstahl-Innenbehälter
- Temperaturbereich -9 / -30°C, +/- 5 K Temperaturstabilität nach EN60068-3
- Weiß außen, Edelstahl innen, Umluftkühlung.
- Kältemittel R 290, Anschlussleistung 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energieeffizienz optimiert für niedrige Betriebskosten und zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitszielen
- DIN 13277-konform
- Intuitiv menügeführte Steuerung mit 2.4 in. touch & swipe Farbdisplay, 0.1°C Temperaturauflösung und Passwort Sperre bietet auch erweiterte sinnvolle Funktionen, e.g. Wartungstimer, Kalibrierfunktion et al.
- Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss. Erlaubt die Überwachung und Nachweis der Temperaturen mit minimalem Aufwand
- 12mm Durchführung für externe Sensoren
- Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik, Alarme und Datenlogger für 12 Stunden – für maximale Absicherung des Inhalts. Integrierter Datenspeicher der letzten 10 Alarme mit Temperaturen, Dauer usw. erlaubt eine transparente Evaluierung der Temperaturen
- LED-Innenbeleuchtung an der Decke und vertikal über die ganze Höhe sichert eine gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Elektronisches Türschloss mit Fernsteuerung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel
- 60 kg Rostbelastung
- 100 mm-Rollen für einfache Reinigung oder Versetzen dieses großen Gerätes. Vordere Rollen mit Bremse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Freezer |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 126.8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 480 L |
| Temperaturbereich | -9°C to -35°C |
| Temperaturauflösung | 0.1 K |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperaturstabilität | ±5°K |
| Ausführung der Tür | Reversible, Self-closing, Fitted Lock |
| No. of Doors | 1 |
| Scharnierseite | Left or Right |
| Mehr anzeigen |