Learn More
Cytiva Percoll™ Medium
Gut referenzierte Medien für die Dichtegradientenzentrifugation von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Cytiva™ Percoll™ Medien bestehen aus kolloidalem Silikagel, das mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet ist.
Marke: Cytiva 17-0891-09
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
- Bestehend aus kolloidalem Silika, beschichtet mit Polyvinylpyrrolidon (PVP)
- Wird für die Trennung von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren unter sanften Bedingungen verwendet, bei denen die Viabilität und die morphologische Integrität von Zellen erhalten bleiben
- Das niedrigviskose Medium für die Dichtegradientenzentrifugation reduziert die erforderliche Zentrifugalkraft
- Nicht toxisch für Zellen
- Kompatibel mit Ionenstärke und pH-Wert
- Gradienten können durch Zentrifugation bei mittleren Drehzahlen in einem Winkelkopfrotor entweder vorgeformt oder erzeugt werden
- Gradienten sind durchgehend isoosmotisch und decken einen Bereich von Dichten bis zu 1.3 g/ml ab
- Gepuffert im pH-Bereich von 5.5 bis 10.0, ganz ohne Veränderung von Eigenschaften
- Elektrische Leitfähigkeit (mS/m): max. 100
- Osmolalität (mOsm/kg H2O): max. 25
- Viskosität (cP): max. 15
Bestellinformation
Lieferung in leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren 250 ml- und 1 l-Flaschen
Spezifikation
4 bis 30 °C | |
Zellisolierung | |
< 0.12 EU/ml | |
Farblos bis hellgelb | |
Zentrifugationsmedien | |
Flüssig |
6 x 1 l | |
Gehäuse 15cP | |
< 25 mOsm/kg | |
8.5 bis 9.5 | |
1,135 g/mL |