Learn More
Perchlorsäure (TraceMetal™ Gütegrad), Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 11315810
Perchlorsäure (TraceMetal™ Gütegrad), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11315810
500 ml, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
HDPE-Flasche
Artikelnummer. 11315810
Marke: Fisher Chemical A511P500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Ideal für die Analyse durch IC, GF oder Flammen-AA, ICP-OES und ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei Konzentrationen < 1 ppb.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in unzerbrechlichen Polypropylen-Flaschen zur Aufrechterhaltung der Produktintegrität und zur Vermeidung von Auslaugen von Metall aus Glasflaschen.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf CoA. 45 mm Flaschenhals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, Perchlorsäure, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric Acid
pH 0,1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1,660g/cm³
Verpackung HDPE-Flasche
Dampfdruck 6,8 mmHg bei 25 °C
Analysenzertifikat Jeder Sendung liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1873
Merck Index 15, 7267
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 65 to 71% (HClO4, w/w)
Güte TraceMetal
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 67-71%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: perchloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure (TraceMetal™ Gütegrad), Fisher Chemical™ >