Learn More
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073157 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10469750
Marke: Fisher Chemical J/5820/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
pH 0.1
Farbe Farblos
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig