Learn More
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10469750
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10469750
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Artikelnummer. 10469750
Marke: Fisher Chemical J/5820/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
ClHO4, CAS-Nummer 7601-90-3, unii-v561v90bg2, Überchlorsäure, Perchlorsäure, HClO4, Hyperchlorsäure, Perchlorsäure nach Masse verboten, ACS-Reagenz, Perchlorsäure, 1 l, CHEBI:29221, farblos, VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100,454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
pH 0.1
Farbe Farblos
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberJ/5820/PB17,J/5820/24,J/5820/25,J/5820/PB15
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäurelösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical™ >