Learn More
Perchlorsäure, rein, 0.1 M-Lösung in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734249 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10215371
Marke: Thermo Scientific Acros 348630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1 M Solution in Acetic Acid
CAS 7601-90-3, 64-19-7
Dichte 1,0600 g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1,06
Flammpunkt 40 °C
Menge 1 l
Summenformel ClHO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011325
UN-Nummer 2920
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Merck Index 15, 7267
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich.
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100.46
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.