Learn More
Perchlorsäure, 0,7, ULTREX™ II Reinstreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528314
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
PFA-Flasche
Reagenzien für die kritische Elementaranalyse bei Konzentrationen von unter 10 ppt (parts per trillion, Teilchen pro Billion) von bis zu 65 Elementen
    Zur Verwendung in der ICP (Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma), Spurenmetallanalyse; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
CAS 7601-90-3
Verpackung PFA-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.60 kg
Menge 500 ml
Summenformel ClHO4
MDL-Nummer MFCD00011325
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 70 %
Güte ULTREX™ II Ultrapure Reagenz