Learn More
Pepstatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474957
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 16474957
Marke: Medchem Express HYP0018
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Pepstatin (Pepstatin A) is a specific aspartic protease inhibitor produced by actinomycetes, with IC50s of 4.5 nM, 6.2 nM, 150 nM, 290 nM, 520 nM and 260 nM for hemoglobin-pepsin, hemoglobin-proctase, casein-pepsin, casein-proctase, casein-acid protease and hemoglobin-acid protease, respectively. Pepstatin Ammonium also inhibits HIV protease.
Pepstatin (Pepstatin A) is a specific aspartic protease inhibitor produced by actinomycetes, with IC50s of 4.5 nM, 6.2 nM, 150 nM, 290 nM, 520 nM and 260 nM for hemoglobin-pepsin, hemoglobin-proctase, casein-pepsin, casein-proctase, casein-acid protease and hemoglobin-acid protease, respectively. Pepstatin Ammonium also inhibits HIV protease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pepstatin
Physikalische Form Solid
CAS 26305-03-3
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H63N5O9
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Pepstatin A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (60.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C(C)C)=O)[C@@H](O)CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O)=O)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 685.89
Formelmasse 685.89
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.