Learn More
Reinigungslösungen für Elektrodenmembranen aus Pepsin-Salzsäure
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11726378 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11726378
Marke: Reagecon 90508
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal zum Entfernen von Proteinkontamination aus dem durchlässigen Diaphragma von pH-Elektroden. Pepsin-HCl Elektroden-Reinigungslösung, Reagecon™ ist eine Lösung von mindestens 1 % Pepsin A in0.1 M Salzsäure. Die Elektrodenelemente sollten etwa eine Stunde lang eingeweicht werden.
Pepsin A ist ein Enzym, das Proteine in kleinere Peptide (eine Protease) zerlegt. Wird auf natürliche Weise im menschlichen Verdauungssystem gebildet und kommerziell für den Einsatz in Labors und in der Lebensmittelindustrie hergestellt.
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Material Pepsin A in Salzsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektrode
Art der Fülllösung Pepsin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Elektroden, Entfernung von Proteinkontaminationen
Schmelzpunkt 0 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 ml
Löslichkeit Mischbarkeit mit Wasser: Vollständig mischbar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pepsin A