Learn More
Pepsin, reinst, Pulver, SLR, Fisher Chemical
Enzym, das Proteine in kleinere Peptide zerlegt.
Marke: Fisher Chemical P/1120/46
24.82 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9001-75-6 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
Enzym, das Proteine in kleinere Peptide zerlegt.
Proteolitic activity BPC: 2500 - 3000 (Based on the British Pharmaceutical Codex 1959 (BPC) for the pepsin proteolytic activity report. Dissolves not less than 2500 times its weight of coagulated egg albumin.Spezifikation
25 g | |
Pepsin | |
Powder |
Sicherheit und Handhabung
- Pepsin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.