Learn More
Pentafluorphenyltrifluoracetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 122.5 °C bei 760 mmHg.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 122.5 °C bei 760 mmHg.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluorophenyl trifluoroacetate |
Dichte | 1.63 |
Siedepunkt | 122°C to 123°C |
Flammpunkt | 52°C (126°F) |
Brechungsindex | 1.368 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 2003848 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water at 122.5°Cat760mmHg. |