Learn More
Pentafluorophenylpyridin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10777855
Pentafluorophenylpyridin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777855
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10777855
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC04026DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 188837-53-8
Summenformel C12H4F5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 289.16
MDL-Nummer MFCD02916457
InChI-Schlüssel KFJSLIBBYMXLTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, pentafluorophenyl picolinate, 2-pyridinecarboxylicacid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, picolinic acid pentafluorophenyl ester, 2-pentafluorophenoxy carbonyl pyridine, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyridine-2-carboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2754830
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl) pyridin-2-carboxylat
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=CC=N2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 289.16
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentafluorophenylpyridin-2-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™ >